Learn More
1-Boc-homopiperazina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Descripción
1-Boc-homopiperazine is used in synthesis of potent anticoagulant. It is also used to produce 4-(7,8,9,10-tetrahydro-6H-cyclohepta[b]quinolin-11-yl)-[1,4]diazepane-1-carboxylic acid tert-butyl ester by reaction with 11-bromo-7,8,9,10-tetrahydro-6H-cyclohepta[b]quinoline.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 1-Boc-homopiperazina se utiliza en la síntesis de anticoagulantes potentes. También se utiliza para producir ácido carboxílico de éster de tert-butilo 4-(7,8,9,10-tetrahidro-6H-ciclohepta[b]quinolina-11-il)-[1,4]diacepina-1 por reacción con quinolina 11-bromo-7,8,9,10-tetrahidro-6H-ciclohepta[b].
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua.
Notas
Debe almacenarse en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar en gas inerte. Es sensible al aire.
La 1-Boc-homopiperazina se utiliza en la síntesis de anticoagulantes potentes. También se utiliza para producir ácido carboxílico de éster de tert-butilo 4-(7,8,9,10-tetrahidro-6H-ciclohepta[b]quinolina-11-il)-[1,4]diacepina-1 por reacción con quinolina 11-bromo-7,8,9,10-tetrahidro-6H-ciclohepta[b].
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua.
Notas
Debe almacenarse en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar en gas inerte. Es sensible al aire.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1-Boc-homopiperazine |
Punto de ebullición | 90°C (0.5mmHg) |
Número UN | UN2735 |
Beilstein | 7581789 |
Índice de refracción | 1.471 |
Información de solubilidad | Not miscible or difficult to mix in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 200.28 |
Porcentaje de pureza | 98% |
Densidad | 1.016 |
Cantidad | 1 g |