Learn More
Ácido 1-Boc-indolina-7-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1-Boc-indoline-7-carboxylic acid |
Punto de fusión | 182°C (decomposition) |
Color | Amarillo |
Cantidad | 5 g |
Número UN | UN3077 |
Sensibilidad | Light sensitive |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 263.29 |
Porcentaje de pureza | 97% |
Forma física | Sólido |