Learn More
1-Boc-N-Fmoc-D-triptófano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15458738
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
Código de producto. 15458738
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H62185.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 163619-04-3 | C31H30N2O6 | 526.59 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 163619-04-3
Fórmula molecular C31H30N2O6
Peso molecular (g/mol) 526.59
Número MDL MFCD00153367
Clave InChI ADOHASQZJSJZBT-AREMUKBSSA-N
Sinónimo fmoc-d-trp boc-oh, n, a-fmoc-n in-boc-d-tryptophan, fmoc-d-trp boc, ambotzfaa1339, pubchem10051, 1-boc-fmoc-d-tryptophan, 1-boc-n-fmoc-d-tryptophan, 2r-3-1-tert-butoxycarbonylindol-3-yl-2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino propanoic acid, nalpha-fmoc-n in-boc-d-tryptophan, fmoc-d-trp boc-oh hplc
PubChem CID 16213150
Nombre IUPAC (2R)-3-{1-[(tert-butoxy)carbonyl]-1H-indol-3-yl}-2-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)propanoic acid
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1C=C(C[C@@H](NC(=O)OCC2C3=C(C=CC=C3)C3=C2C=CC=C3)C(O)=O)C2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Boc-N-Fmoc-D-tryptophan
Cantidad 1 g
Beilstein 7062970
Formula Weight (peso de la fórmula) 526.59
Porcentaje de pureza 98%