missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(+/-)-1-Boc-pirrolidina-2-metanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. 15445547
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 170491-63-1
Fórmula molecular C10H19NO3
Peso molecular (g/mol) 201.266
Número MDL MFCD01456556
Clave InChI BFFLLBPMZCIGRM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butyl 2-hydroxymethyl pyrrolidine-1-carboxylate, 1-boc-2-hydroxymethyl pyrrolidine, n-boc-2-pyrrolidinemethanol, boc-dl-prolinol, 2-hydroxymethyl-pyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl 2-hydroxymethyl-1-pyrrolidinecarboxylate, 2-hydroxymethylpyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-pyrrolidinecarboxylic acid, 2-hydroxymethyl-, 1,1-dimethylethyl ester, r-1-boc-2-hydroxymethyl pyrrolidine, n-boc-dl-prolinol
PubChem CID 550865
Nombre IUPAC 2-(hidroximetil)pirrolidina-1-carboxilato de terc-butilo
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC1CO

Especificaciones

Nombre del producto químico o material (+/-)-1-Boc-pyrrolidine-2-methanol
Punto de fusión 52°C to 54°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.27
Porcentaje de pureza 98%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'