Learn More
1-Bromo-2-butino, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15149283 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15149283 25 g Frasco de vidrio 25 g
10543434 1 g Frasco de vidrio 1 g
10553434 5 g Frasco de vidrio 5 g
3 options
Código de producto. 15149283
Marca: Thermo Scientific Acros 387020250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3355-28-0 | C4H5Br | 132.99 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3355-28-0
Fórmula molecular C4H5Br
Peso molecular (g/mol) 132.99
Número MDL MFCD00190233
Clave InChI LNNXOEHOXSYWLD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-bromo-2-butyne, 2-butyne, 1-bromo, 2-butynyl bromide, 1-bromo-but-2-yne, bromo-2-butyne, 1-bromo2-butyne, but-2-ynylbromide, l-bromo-2-butine, 1-bromo-2-butine, 4-bromo-2-butyne
PubChem CID 2756862
Nombre IUPAC 1-bromobut-2-ino
SMILES CC#CCBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-2-butyne
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Verde-amarillo
Densidad 1.4730g/mL
Punto de ebullición 40.0°C to 41.0°C
Temperatura de inflamación 36°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CCCH2Br
Índice de refracción 1.5070 to 1.5090 (20°C, 589nm)
Cantidad 25 g
Número UN 1993
Gravedad específica 1.473
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.99
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Bromo-2-butyne
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.