Learn More
1-Bromo-2-etilbutano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
44.10€ - 102.90€
CAS | 3814-34-4 |
---|---|
Fórmula molecular | C6H13Br |
Peso molecular (g/mol) | 165.08 |
Número MDL | MFCD00000219 |
Clave InChI | KKGUMGWNFARLSL-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 1-bromo-2-ethylbutane, 3-bromomethyl pentane, 2-ethylbutyl bromide, pentane, 3-bromomethyl, 3-bromomethyl-pentane, butane, 1-bromo-2-ethyl, 2-ethylbutylbromide, bromo-2-ethylbutane, 2-ethyl butyl bromide, 2-ethyl-1-bromobutane |
PubChem CID | 77432 |
Nombre IUPAC | 3-(bromometil)pentano |
SMILES | CCC(CC)CBr |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10348880
|
Thermo Scientific Acros
305180050 |
5 mL | Frasco de vidrio |
44.10€
5 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10542851
|
Thermo Scientific Acros
305180250 |
25 mL | Glass bottle | ||||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
3814-34-4 | |
165.08 | |
KKGUMGWNFARLSL-UHFFFAOYSA-N | |
77432 | |
CCC(CC)CBr |
C6H13Br | |
MFCD00000219 | |
1-bromo-2-ethylbutane, 3-bromomethyl pentane, 2-ethylbutyl bromide, pentane, 3-bromomethyl, 3-bromomethyl-pentane, butane, 1-bromo-2-ethyl, 2-ethylbutylbromide, bromo-2-ethylbutane, 2-ethyl butyl bromide, 2-ethyl-1-bromobutane | |
3-(bromometil)pentano |
Especificaciones
1-Bromo-2-ethylbutane | |
3814-34-4 | |
100.0 | |
1.1700g/mL | |
35°C | |
96% min. (GC) | |
(C2H5)2CHCH2Br | |
MFCD00000219 | |
1-bromo-2-ethylbutane, 3-bromomethyl pentane, 2-ethylbutyl bromide, pentane, 3-bromomethyl, 3-bromomethyl-pentane, butane, 1-bromo-2-ethyl, 2-ethylbutylbromide, bromo-2-ethylbutane, 2-ethyl butyl bromide, 2-ethyl-1-bromobutane | |
CCC(CC)CBr | |
165.08 | |
165.08 | |
Líquido |
97% | |
96.0 | |
De incoloro a amarillo | |
143°C to 144°C | |
Auténtico | |
C6H13Br | |
1.4510 to 1.453 | |
1.17 | |
KKGUMGWNFARLSL-UHFFFAOYSA-N | |
3-(bromometil)pentano | |
77432 | |
97% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H:
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
Provoca irritación cutánea.
Líquido y vapor inflamables.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Palabra de aviso de GHS:Advertencia
missing translation for 'einecsNumber' : 223-302-6
missing translation for 'tsca' : TSCA
RUO – Research Use Only