Learn More
1-Bromo-2-metilpropano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10606404
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 78-77-3
Fórmula molecular C4H9Br
Peso molecular (g/mol) 137.02
Clave InChI HLVFKOKELQSXIQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isobutyl bromide, iso-butyl bromide, propane, 1-bromo-2-methyl, bromoisobutane, i-butyl bromide, 1-bromo-2-methyl-propane, unii-5oec0bw987, ccris 349, 1-bromo-2-methyl propane, bromoacetaldehydedimethylacetal
PubChem CID 6555
Nombre IUPAC 1-bromo-2-metilpropano
SMILES CC(C)CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-2-methylpropane
Punto de fusión -119.0°C
Color Incolora
Densidad 1.2600g/mL
Punto de ebullición 90.0°C to 92.0°C
Temperatura de inflamación 18°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2CHCH2Br
Índice de refracción 1.4346 to 1.4366
Cantidad 100 mL
Beilstein 01,126
Índice Merck 15,518
Gravedad específica 1.26
Información de solubilidad Solubility in water: 0.51g/L (18°C). Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.02
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Bromo-2-methylpropane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.