Learn More
1-Bromo-2-nitrobenceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10417930
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 577-19-5
Fórmula molecular C6H4BrNO2
Peso molecular (g/mol) 202.01
Número MDL MFCD00007045
Clave InChI ORPVVAKYSXQCJI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromonitrobenzene, o-bromonitrobenzene, o-nitrobromobenzene, 2-nitrobromobenzene, benzene, 1-bromo-2-nitro, o-nitrophenyl bromide, 2-bromo-1-nitrobenzene, 1-bromo-2-nitro-benzene, 2-bromo nitrobenzene, benzene, bromonitro
PubChem CID 11341
Nombre IUPAC 1-bromo-2-nitrobenceno
SMILES C1=CC=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-2-nitrobenzene
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 40.0°C to 43.0°C
Punto de ebullición 261.0°C
Temperatura de inflamación >110°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal BrC6H4NO2
Cantidad 25 g
Beilstein 05, I, 247
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.01
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Bromo-2-nitrobenzene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.