Learn More
1-Bromo-2-nitrobenceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
31.96€ - 172.00€
CAS | 577-19-5 |
---|---|
Fórmula molecular | C6H4BrNO2 |
Peso molecular (g/mol) | 202.01 |
Número MDL | MFCD00007045 |
Clave InChI | ORPVVAKYSXQCJI-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 2-bromonitrobenzene, o-bromonitrobenzene, o-nitrobromobenzene, 2-nitrobromobenzene, benzene, 1-bromo-2-nitro, o-nitrophenyl bromide, 2-bromo-1-nitrobenzene, 1-bromo-2-nitro-benzene, 2-bromo nitrobenzene, benzene, bromonitro |
PubChem CID | 11341 |
Nombre IUPAC | 1-bromo-2-nitrobenceno |
SMILES | C1=CC=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])Br |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10096293
|
Thermo Scientific Acros
150350050 |
5 g |
31.96€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10417930
|
Thermo Scientific Acros
150350250 |
25 g |
63.75€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10081800
|
Thermo Scientific Acros
150351000 |
100 g |
172.00€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
577-19-5 | |
202.01 | |
ORPVVAKYSXQCJI-UHFFFAOYSA-N | |
11341 | |
C1=CC=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])Br |
C6H4BrNO2 | |
MFCD00007045 | |
2-bromonitrobenzene, o-bromonitrobenzene, o-nitrobromobenzene, 2-nitrobromobenzene, benzene, 1-bromo-2-nitro, o-nitrophenyl bromide, 2-bromo-1-nitrobenzene, 1-bromo-2-nitro-benzene, 2-bromo nitrobenzene, benzene, bromonitro | |
1-bromo-2-nitrobenceno |
Especificaciones
1-Bromo-2-nitrobenzene | |
577-19-5 | |
100.0 | |
261.0°C | |
97.5% min. (GC) | |
C6H4BrNO2 | |
MFCD00007045 | |
2-bromonitrobenzene, o-bromonitrobenzene, o-nitrobromobenzene, 2-nitrobromobenzene, benzene, 1-bromo-2-nitro, o-nitrophenyl bromide, 2-bromo-1-nitrobenzene, 1-bromo-2-nitro-benzene, 2-bromo nitrobenzene, benzene, bromonitro | |
ORPVVAKYSXQCJI-UHFFFAOYSA-N | |
1-bromo-2-nitrobenceno | |
11341 | |
98% |
98% | |
97.5 | |
40.0°C to 43.0°C | |
>110°C | |
Frasco de vidrio | |
BrC6H4NO2 | |
05, I, 247 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol and ether | |
C1=CC=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])Br | |
202.01 | |
202.01 |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Puede irritar las vías respiratorias.
Provoca irritación ocular grave.
Nocivo en caso de inhalación.
Provoca irritación cutánea.
Nocivo en caso de ingestión.
Nocivo en contacto con la piel.
Puede provocar daños en los órganos
Declaración GHS P
Utilizar guantes protectores/ropa protectora/protección ocular/protección facial.
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:Lavar con abundante agua y jabón.
EN CASO DE INGESTIÓN: enjuagarse la boca.
NO inducir el vómito.
Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico
Palabra de aviso de GHS:Advertencia
missing translation for 'einecsNumber' : 209-409-0
missing translation for 'rtecsNumber' : CY9040450.
missing translation for 'tsca' : TSCA
- 1-Bromo-2-nitrobenzene
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
RUO – Research Use Only