Learn More
1-Bromo-3-cloropropano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
500 g
1000 g
5000 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-bromo-3-cloropropano se utiliza en la preparación de intermedios farmacéuticos activos, como el gemfibrozilo y el reproterol. También participa en la producción de analgésicos y fármacos para el tratamiento de enfermedades cardiovasculares. Se utiliza como reactivo de separación de fase para el aislamiento de alta calidad de ácido ribonucleico (ARN). Se considera un sustituto del cloroformo en separaciones de ácido nucleico.
Solubilidad
Miscible con alcoholes, cloroformo y éter. Inmiscible con agua.
Notas
Incompatible con oxidantes fuertes, agentes reductores, aminas, nitruros, compuestos azodiazoicos, metales alcalinos y epóxidos.
El 1-bromo-3-cloropropano se utiliza en la preparación de intermedios farmacéuticos activos, como el gemfibrozilo y el reproterol. También participa en la producción de analgésicos y fármacos para el tratamiento de enfermedades cardiovasculares. Se utiliza como reactivo de separación de fase para el aislamiento de alta calidad de ácido ribonucleico (ARN). Se considera un sustituto del cloroformo en separaciones de ácido nucleico.
Solubilidad
Miscible con alcoholes, cloroformo y éter. Inmiscible con agua.
Notas
Incompatible con oxidantes fuertes, agentes reductores, aminas, nitruros, compuestos azodiazoicos, metales alcalinos y epóxidos.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1-Bromo-3-chloropropane |
Punto de fusión | -59°C |
Punto de ebullición | 142°C to 145°C |
Temperatura de inflamación | >140°C (284°F) |
Cantidad | 500 g |
Número UN | UN2688 |
Beilstein | 605278 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 157.44 |
Porcentaje de pureza | 99% |