Learn More
1-Bromo-3-isopropilbenceno, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11358596
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Aplicaciones
Es una importante materia prima y se utiliza como intermedio en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Difícil de mezclar en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5433-01-2
Número MDL MFCD01318112
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-3-isopropylbenzene
Densidad 1.285
Punto de ebullición 210°C
Fórmula molecular C5H6N2O2
Índice de refracción 1.534
Cantidad 5 g
Beilstein 1858092
Sinónimo 3-hydroxy-1-methylpyridazin-6 1h-one, 1-methyl-3,6-pyridazinedione, n-methyl-3,6-pyridazinedione, n-methylmaleic hydrazide, 6-hydroxy-2-methylpyridazin-3 2h-one, n-methyl maleic hydrazide, 1-methyl-3,6-1h,2h pyridazinedione, 1-methyl-1,2-dihydropyridazine-3,6-dione, 6-hydroxy-2-methylpyridazin-3-one, 1-methyl-1,2-dihydro-3,6-pyridazinedione
Información de solubilidad Difficult to mix in water.
Clave InChI UAECOHJYXUJDOF-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN1C(=O)C=CC(=O)N1
Nombre IUPAC 2-metil-1H-piridazina-3,6-diona
Peso molecular (g/mol) 126.12
PubChem CID 95157
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.1
Porcentaje de pureza 95%