Learn More
1-Bromo-3-nitrobenceno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
68.94€ - 214.07€
CAS | 585-79-5 |
---|---|
Fórmula molecular | C6H4BrNO2 |
Peso molecular (g/mol) | 202.01 |
Número MDL | MFCD00024298 |
Clave InChI | FWIROFMBWVMWLB-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 3-bromonitrobenzene, m-bromonitrobenzene, benzene, 1-bromo-3-nitro, 3-nitrobromobenzene, m-nitrobromobenzene, 1-bromo-3-nitro-benzene, 3-bromo-1-nitrobenzene, ccris 3114, meta-bromonitrobenzene, bromonitrobenzene-3 |
PubChem CID | 11457 |
Nombre IUPAC | 1-bromo-3-nitrobenceno |
SMILES | [O-][N+](=O)C1=CC=CC(Br)=C1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10571601
|
Thermo Scientific Acros
160390250 |
25 g | Frasco de plástico |
68.94€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10163020
|
Thermo Scientific Acros
160391000 |
100 g | Frasco de plástico |
214.07€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
585-79-5 | |
202.01 | |
FWIROFMBWVMWLB-UHFFFAOYSA-N | |
11457 | |
[O-][N+](=O)C1=CC=CC(Br)=C1 |
C6H4BrNO2 | |
MFCD00024298 | |
3-bromonitrobenzene, m-bromonitrobenzene, benzene, 1-bromo-3-nitro, 3-nitrobromobenzene, m-nitrobromobenzene, 1-bromo-3-nitro-benzene, 3-bromo-1-nitrobenzene, ccris 3114, meta-bromonitrobenzene, bromonitrobenzene-3 | |
1-bromo-3-nitrobenceno |
Especificaciones
1-Bromo-3-nitrobenzene | |
585-79-5 | |
100.0 | |
Amarillo a marrón | |
Auténtico | |
C6H4BrNO2 | |
MFCD00024298 | |
3-bromonitrobenzene, m-bromonitrobenzene, benzene, 1-bromo-3-nitro, 3-nitrobromobenzene, m-nitrobromobenzene, 1-bromo-3-nitro-benzene, 3-bromo-1-nitrobenzene, ccris 3114, meta-bromonitrobenzene, bromonitrobenzene-3 | |
[O-][N+](=O)C1=CC=CC(Br)=C1 | |
202.01 | |
202.01 | |
Sólido cristalino |
99% | |
98.5 | |
51°C to 54°C | |
1.7040g/mL | |
99% | |
BrC6H4NO2 | |
05, 248 | |
FWIROFMBWVMWLB-UHFFFAOYSA-N | |
1-bromo-3-nitrobenceno | |
11457 | |
≥98.5% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H:
Nocivo en contacto con la piel.
Nocivo en caso de ingestión.
Puede irritar las vías respiratorias.
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Nocivo en caso de inhalación.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Advertencia
- 1-Bromo-3-nitrobenzene
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.