Learn More
1-Bromo-4-etilbenceno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11439923
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
1-Bromo-4-ethylbenzene is an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-bromo-4-etilbenceno es una importante materia prima e intermediario utilizado en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, agroquímicos y colorantes.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes. Evítese la luz y el calor excesivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1585-07-5
Fórmula molecular C8H9Br
Peso molecular (g/mol) 185.064
Número MDL MFCD00000111
Clave InChI URFPRAHGGBYNPW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-bromoethylbenzene, benzene, 1-bromo-4-ethyl, 4-ethylbromobenzene, p-ethylbromobenzene, 1-bromo-4-ethyl-benzene, unii-42li8tat6j, 1-ethyl-4-bromobenzene, 4-bromo-1-ethylbenzene, 4-ethyl-1-bromobenzene, 42li8tat6j
PubChem CID 15313
Nombre IUPAC 1-bromo-4-etilbenceno
SMILES CCC1=CC=C(C=C1)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-4-ethylbenzene
Densidad 1.341
Punto de ebullición 203°C to 204°C
Temperatura de inflamación 63°C (145°F)
Índice de refracción 1.544
Cantidad 250 g
Beilstein 1856989
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.06
Porcentaje de pureza 99%