Learn More
1-Bromo-4-nitrobenceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
34.27€ - 148.74€
CAS 586-78-7
Fórmula molecular C6H4BrNO2
Peso molecular (g/mol) 202.01
Número MDL MFCD00007280
Clave InChI ZDFBKZUDCQQKAC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromonitrobenzene, 4-nitrobromobenzene, p-bromonitrobenzene, benzene, 1-bromo-4-nitro, p-nitrobromobenzene, 4-nitrophenyl bromide, 4-bromo-1-nitrobenzene, p-nitrophenyl bromide, 1-bromo-4-nitro-benzene, ccris 3115
PubChem CID 11466
Nombre IUPAC 1-bromo-4-nitrobenceno
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C(Br)C=C1
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10664662
Ver documentos
Thermo Scientific Acros
173360100
10 g Frasco de vidrio
34.27€
10 g
10499300
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Acros
173360250
25 g Frasco de plástico
57.59€
25 g
10409310
Ver documentos
Thermo Scientific Acros
173361000
100 g Frasco de plástico
148.74€
100 g
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
586-78-7
202.01
ZDFBKZUDCQQKAC-UHFFFAOYSA-N
11466
[O-][N+](=O)C1=CC=C(Br)C=C1
C6H4BrNO2
MFCD00007280
4-bromonitrobenzene, 4-nitrobromobenzene, p-bromonitrobenzene, benzene, 1-bromo-4-nitro, p-nitrobromobenzene, 4-nitrophenyl bromide, 4-bromo-1-nitrobenzene, p-nitrophenyl bromide, 1-bromo-4-nitro-benzene, ccris 3115
1-bromo-4-nitrobenceno
Especificaciones
1-Bromo-4-nitrobenzene
586-78-7
100.0
Amarillo
Auténtico
C6H4BrNO2
MFCD00007280
4-bromonitrobenzene, 4-nitrobromobenzene, p-bromonitrobenzene, benzene, 1-bromo-4-nitro, p-nitrobromobenzene, 4-nitrophenyl bromide, 4-bromo-1-nitrobenzene, p-nitrophenyl bromide, 1-bromo-4-nitro-benzene, ccris 3115
ZDFBKZUDCQQKAC-UHFFFAOYSA-N
1-bromo-4-nitrobenceno
11466
98%
99%
98.5
125.0°C to 127.0°C
255.0°C to 256.0°C
97.5% min. (GC)
BrC6H4NO2
05, 248
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol and ether
[O-][N+](=O)C1=CC=C(Br)C=C1
202.01
202.01
Polvo cristalino
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Provoca irritación ocular grave.
Provoca irritación cutánea.
Nocivo en contacto con la piel.
Nocivo en caso de ingestión.
Nocivo en caso de inhalación.
Puede irritar las vías respiratorias.
Puede provocar daños en los órganos
Declaración de GHS P
EN CASO DE INGESTIÓN: enjuagarse la boca.
NO inducir el vómito.
Llamar a un CENTO DE TOXICOLOGÍA o a un médico si la persona se encuentra mal.
EN CASO DE CONTACTOS CON LA PIEL:Lavar con abundante agua y jabón.
EN CASO DE INHALACIÓN:Transporta a la persona al aire libre y mantenerla en una
Palabra de aviso de GHS:Advertencia
missing translation for 'einecsNumber' : 209-583-8
missing translation for 'rtecsNumber' : CY9040550.
missing translation for 'tsca' : TSCA
Nombre del producto
  • 1-Bromo-4-nitrobenzene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.