Learn More
(1-Bromoetilo)benceno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11412868
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
11412868 25 g 25 g
11422868 100 g 100 g
11432868 500 g 500 g
3 options
Código de producto. 11412868
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A16839.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 585-71-7 | C8H9Br | 185.064 g/mol
(1-Bromoethyl)benzene has been employed in controlled radical polymerization of styrene, in asymmetric esterification of benzoic acid in the presence of a chiral cyclic guanidine and as initiator in the synthesis of bromine terminated polyp-methoxystyrene and polystyrene via atom transfer radical polymerization.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
el (1-bromoetil)benceno se ha empleado en la polimerización radical controlada del estireno, en la esterificación asimétrica del ácido benzoico en presencia de una guanidina cíclica quiral y como iniciador en la síntesis de polip-metoxiestireno y poliestireno terminado con bromo mediante la polimerización radical de la transferencia de átomos.
Solubilidad
soluble en alcohol, éter y benceno.
Nota
sensible a la humedad. No almacenar junto con materiales fuertemente básicos y oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 585-71-7
Fórmula molecular C8H9Br
Peso molecular (g/mol) 185.064
Número MDL MFCD00000139
Clave InChI CRRUGYDDEMGVDY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-bromoethyl benzene, 1-phenylethyl bromide, benzene, 1-bromoethyl, 1-bromo-1-phenylethane, 1-phenethyl bromide, 1-phenyl-1-bromoethane, alpha-phenylethyl bromide, alpha-methylbenzyl bromide, alpha-phenethyl bromide, alpha-bromoethyl benzene
PubChem CID 11454
Nombre IUPAC 1-bromoetilbenceno
SMILES CC(C1=CC=CC=C1)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1-Bromoethyl)benzene
Punto de fusión -65°C
Densidad 1.356
Punto de ebullición 200°C
Temperatura de inflamación 81°C (177°F)
Índice de refracción 1.56
Cantidad 25 g
Beilstein 507210
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in alcohol,ether,and benzene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.06
Porcentaje de pureza 97%