Learn More
1-Bromohexano, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10529990
1-Bromohexano, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10529990
2.5 L, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2.5 L
10 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Código de producto. 10529990
Marca: Thermo Scientific Acros 107040025
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 111-25-1
Fórmula molecular C6H13Br
Peso molecular (g/mol) 165.07
Número MDL MFCD00000271
Clave InChI MNDIARAMWBIKFW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hexyl bromide, n-hexyl bromide, bromohexane, 1-hexyl bromide, hexane, 1-bromo, hexane, bromo, unii-wva0fax7ga, 1-bromo-hexane, pentane, bromomethyl, wva0fax7ga
PubChem CID 8101
Nombre IUPAC 1-bromohexano
SMILES CCCCCCBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromohexane
Acidez 0.1% max. (as HBr)
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)5Br
Índice de refracción 1.4465 to 1.4485 (20°C, 589nm)
Cantidad 2.5 L
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.07
Porcentaje de pureza ≥99.0%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0468699 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number107045000,107040100,107040025
Número de loteA0456284 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/09/2023 Catalog Number107045000,107040100,107040025
Número de loteA0394996 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/12/2022 Catalog Number107045000,107040100,107040025
Número de loteA0409269 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/12/2021 Catalog Number107045000,107040100,107040025
Número de loteA0393150 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha04/08/2020 Catalog Number107045000,107040100,107040025
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Bromohexane
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO – Research Use Only
Título del producto
1-Bromohexano, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals >