Learn More
Hidrobromuro de 1-(bromometil)isoquinolina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10650623
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Código de producto. 10650623
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC05108DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 337508-56-2
Fórmula molecular C10H9Br2N
Peso molecular (g/mol) 302.997
Número MDL MFCD03086096
Clave InChI RWSWRJTWPXSENX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-bromomethyl isoquinoline hydrobromide, 1-bromomethylisoquinoline hydrobromide, isoquinoline, 1-bromomethyl-, hydrobromide 1:1, 1-bromomethylisoquinoline hbr, 1-bromomethyl-isoquinolin hydrobromide, 1-bromomethyl-isoquinoline hydrobromide, isoquinoline, 1-bromomethyl-, hydrobromide
PubChem CID 2776245
Nombre IUPAC 1-(bromometil)isoquinolina; hidrobromuro
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CN=C2CBr.Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(Bromomethyl)isoquinoline hydrobromide
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 303
Porcentaje de pureza 97%