Learn More
1-Bromonaftaleno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
El 1-bromonaftaleno se utiliza en la síntesis orgánica y la refractometría de grasas. Se utiliza en la preparación de N-aril imidazoles y diaril éteres. Se usa para determinar el índice de refracción de los cristales y el contenido en agua de los alcoholes. También se utiliza en la preparación de enzimas similares a la glutatión peroxidasa en la actividad antioxidante de diaril diselenuros. Además, funciona como disolvente para la exfoliación y dispersión del hexabenzocoroneno. Además, se utiliza como refrigerante y como disolvente de peso molecular.
Solubilidad
Miscible con cloroformo, etanol, éter, benceno y acetato de etilo. Ligeramente miscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1-Bromonaphthalene |
Punto de fusión | -2°C to 0°C |
Densidad | 1.485 |
Punto de ebullición | 279°C to 281°C |
Temperatura de inflamación | >110°C (230°F) |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Índice de refracción | 1.657 |
Cantidad | 1000 g |
Beilstein | 1906414 |
Índice Merck | 14,1425 |
Mostrar más |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0462233 | Certificado de análisis | 30/08/2024 | A14122.0B,A14122.18,A14122.30 |
A0460987 | Certificado de análisis | 16/04/2024 | A14122.0B,A14122.18,A14122.30 |
A0458232 | Certificado de análisis | 07/02/2024 | A14122.0B,A14122.18,A14122.30 |
A0456260 | Certificado de análisis | 31/01/2024 | A14122.0B,A14122.18,A14122.30 |
A0456474 | Certificado de análisis | 25/10/2023 | A14122.0B,A14122.18,A14122.30 |
Seguridad y manipulación
- 1-Bromonaphthalene
- Atención
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contém: 1-Bromonaphthalene