Learn More
1-Bromopropano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1-Bromopropane |
% mín. CAS | 98.5 |
% máx. CAS | 100.0 |
Color | De incoloro a amarillo |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% |
Envase | Frasco de vidrio |
Fórmula lineal | CH3CH2CH2Br |
Índice de refracción | 1.4320 to 1.4360 (20°C, 589nm) |
Cantidad | 500 mL |
Mostrar más |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0443332 | Certificado de análisis | 31/01/2025 | 107312500,107315000,107310010 |
A0434875 | Certificado de análisis | 04/04/2024 | 107312500,107310025,107310050,107315000,107310010 |
A0449061 | Certificado de análisis | 11/01/2023 | 107312500,107310025,107310050,107315000,107310010 |
A0449060 | Certificado de análisis | 05/01/2023 | 107312500,107310025,107310050,107315000,107310010 |
A0449062 | Certificado de análisis | 05/01/2023 | 107312500,107310025,107310050,107315000,107310010 |
Seguridad y manipulación
- 1-Bromopropane
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H420-Causa daños a la salud pública y el medio ambiente al destruir el ozono en la atmósfera superior.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabón.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P502-Pedir información al fabricante o proveedor sobre su recuperación o reciclado.