Learn More
1-Bromopropano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10617252
1-Bromopropano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10617252
1 L, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
250 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Normativa: Este producto contiene sustancias que reducen la capa de ozono. De acuerdo con el Reglamento (CE) Nº 1005/2009, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10617252
Marca: Thermo Scientific Acros 107310010
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Normativa: Este producto contiene sustancias que reducen la capa de ozono. De acuerdo con el Reglamento (CE) Nº 1005/2009, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 106-94-5
Fórmula molecular C3H7Br
Número MDL MFCD00000254
Clave InChI CYNYIHKIEHGYOZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-propyl bromide, propyl bromide, propane, 1-bromo, propane, bromo, bromopropane, 1-bromo-propane, 1-propyl bromide, ccris 30, unii-y9746dne68, n-propylbromide
PubChem CID 7840
ChEBI CHEBI:47105
Nombre IUPAC 1-bromopropano
SMILES CCCBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromopropane
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CH2CH2Br
Índice de refracción 1.4320 to 1.4360 (20°C, 589nm)
Cantidad 1 L
Peso molecular (g/mol) 122.993
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.99
Porcentaje de pureza ≥98.5%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Bromopropane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H420-Causa daños a la salud pública y el medio ambiente al destruir el ozono en la atmósfera superior.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabón.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P502-Pedir información al fabricante o proveedor sobre su recuperación o reciclado.
RUO – Research Use Only
Título del producto
1-Bromopropano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >