Learn More
1-Bromotetradecano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11403097
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
11403097 2500 g 2500 g
11483087 100 g 100 g
11493087 500 g 500 g
3 options
Código de producto. 11403097
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A16082.0E
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 112-71-0 | C14H29Br | 277.29 g/mol
1-Bromotetradecane was used in the synthesis of tetradecylferrocene, cationic and zwitterionic gemini surfactants, and 9-tetradecylcarbazole. Also used for synthesis of metallomesogenic polymers based on bis[η1(N)-3,4-dialkyloxybenzylidene-4?-dodecyloxyaniline]dichloropalladium(II) with octyl, decyl, dodecyl, tetradecyl and hexadecyl alkyl groups.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
el 1-Bromotetradecano se utilizó en la síntesis de tetradecilferroceno, surfactantes géminis catiónicos y zwitteriónico, y 9-tetradecilcarbazol. También se utiliza para la síntesis de polímeros metalomesogénicos basados en los bis[η1(N)-3,4-dialquiloxibencilideno-4′-dodeciloxianilina]dicloropaladio (II) con los grupos alquilos octilo, decilo, dodecilo, tetradecilo y hexadecilo.
Solubilidad
no miscible en agua.
Notas
estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112-71-0
Fórmula molecular C14H29Br
Peso molecular (g/mol) 277.29
Número MDL MFCD00000228
Clave InChI KOFZTCSTGIWCQG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo myristyl bromide, tetradecyl bromide, tetradecane, 1-bromo, n-tetradecyl bromide, 1-tetradecyl bromide, bromotetradecane, n-tetradecyl-1-bromide, 1-bromo tetradecane, 1-bromo-n-tetradecane, tetradecane, bromo
PubChem CID 8208
Nombre IUPAC 1-bromotetradecano
SMILES CCCCCCCCCCCCCCBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromotetradecane
Punto de fusión 4°C to 6°C
Densidad 1.018
Punto de ebullición 175°C to 178°C (20 mmHg)
Temperatura de inflamación 158°C (316°F)
Índice de refracción 1.46
Cantidad 2500 g
Beilstein 1742640
Información de solubilidad Not miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 277.3
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.