Learn More
1-Butane Sulfonic Acid, Sodium Salt, for HPLC, Certified, Fisher Chemical
Código de producto. 10191510
Click to view available options
25g, tarro para polvos de plástico
Especificaciones
Punto de fusión 300°C
CAS 2386-54-1
Color Blanco
Forma física Sólido en polvo
Cantidad 25 g
Fórmula molecular C4H9NaO3S
Número MDL 7540
Clave InChI XQCHMGAOAWZUPI-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].CCCCS([O-])(=O)=O
Nombre IUPAC butano-1-sulfonato de sodio
Peso molecular (g/mol) 160.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.17g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Butanesulfonic acid, sodium salt
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.