Learn More
1-Butanol, 99,9 %, Honeywell™
Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
2.5 L
20 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Envase:
Aluminum bottle
Frasco de vidrio
Glass Bottle
Lata de acero inoxidable
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ml
2.50 litro
20 litros
4 litros
paquete de 4
paquete de 6
Descripción
- Somos su proveedor de reactivos y productos químicos de laboratorio de alta calidad para laboratorios analíticos y químicos:
Disolventes – para uso específico de ACS (HPLC), uso general de ACS, disolventes para histología, y reactivo para síntesis química y otras aplicaciones industriales.
Inorgánicos – síntesis química y química inorgánica, incluidos ácidos y bases esenciales, sales, metales y elementos y reactivos para reacciones químicas.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Butanol |
| Punto de fusión | ≤-90°C |
| Aspecto | Liquid |
| Densidad | 0.81g/mL at 25°C |
| Punto de ebullición | 119°C |
| Cantidad | 1 L |
| Límite de explosión | 11.2% |
| Punto de ignición | 649°C |
| Envase | Lata de acero inoxidable |
| Fórmula lineal | CH3(CH2)3OH |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 1-Butanol
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contém: butan-1-ol