Learn More
Éter etílico de 1-butenil, cis + trans, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11332689
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
Código de producto. 11332689
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H26720.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 929-05-5 | C6H12O | 100.161 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 929-05-5
Fórmula molecular C6H12O
Peso molecular (g/mol) 100.161
Número MDL MFCD03427069
Clave InChI AQTYNINXYJFSHD-AATRIKPKSA-N
Sinónimo e-1-ethoxybut-1-ene, 1-butenyl ethyl ether, 1e-1-ethoxybut-1-ene, 1-ethoxybut-1-ene, 1-ethoxy-1-butene, cis-1-butenyl ethyl ether, trans-1-butenyl ethyl ether, 1-butene, 1-ethoxy-, e, trans-1-ethoxy-1-butene, 1e-1-butenyl ethyl ether #
PubChem CID 5364930
Nombre IUPAC (E)-1-etoxibut-1-eno
SMILES CCC=COCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Butenyl ethyl ether
Nombre de nota Cis + Trans
Punto de ebullición 94°C to 95°C
Temperatura de inflamación 6°C (43°F)
Fórmula lineal CH3CH2CH=CHOCH2CH3
Cantidad 5 g
Número UN UN3271
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.16
Porcentaje de pureza 98%