Learn More
1-Butilo-3-cloruro de metilimidazolio +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10619853
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
500 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Líquido iónico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79917-90-1
Fórmula molecular C8H15ClN2
Peso molecular (g/mol) 174.67
Número MDL MFCD03095425
Clave InChI FHDQNOXQSTVAIC-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 1-butyl-3-methylimidazolium chloride, 3-butyl-1-methyl-1h-imidazol-3-ium chloride, 1-n-butyl-3-methylimidazolium chloride, bmimcl, bmim cl, c4mim chloride, dsstox_cid_11461, dsstox_rid_78878, dsstox_gsid_31461
PubChem CID 2734161
Nombre IUPAC 1-butilo-3-metilimidazol-3-io; cloruro
SMILES [Cl-].CCCCN1C=C[N+](C)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Butyl-3-methylimidazolium chloride
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 73.0°C
Color Crema a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 500 g
Índice Merck 15, 1584
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Viscosidad 170.1 mPa.s (80°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.67
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Masa
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Butyl-3-methylimidazolium chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.