Learn More
1-Butilamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11392216
1-Butilamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11392216
500 mL
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2500 mL
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11392216
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L03575.AP
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
1-Butylamine is used as an intermediate for pharmaceuticals, synthetic tanning agents, dyestuffs and emulsifiers. It also plays an important role in the preparation of N,N'-dibutylthiourea, a rubber vulcanization accelerator. It is involved in the preparation of n-butylbenzenesulfonamide, which is a plasticizer of nylon.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 1-butilamina se utiliza como intermedio para productos farmacéuticos, agentes de bronceado sintéticos, colorantes y emulsionantes. También desempeña un papel importante en la preparación de N,N′-dibutiltiourea, un acelerador de vulcanización del caucho. Participa en la preparación de n-butilbencenosulfonamida, que es un plastificante de nailon.
Solubilidad
Miscible con etanol y agua.
Notas
Sensible al aire. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, aluminio, cobre, aleaciones de cobre y ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 109-73-9
Fórmula molecular C4H11N
Peso molecular (g/mol) 73.139
Número MDL MFCD00011690
Clave InChI HQABUPZFAYXKJW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo butylamine, n-butylamine, 1-butanamine, 1-aminobutane, 1-butylamine, monobutylamine, n-butylamin, mono-n-butylamine, norvalamine, 1-aminobutan
PubChem CID 8007
ChEBI CHEBI:43799
Nombre IUPAC butan-1-amina
SMILES CCCCN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Butylamine
Punto de fusión -50°C
Densidad 0.738
Punto de ebullición 76°C to 78°C
Temperatura de inflamación −14°C (6°F)
Olor Ammonia-like
Fórmula lineal CH3CH2CH2CH2NH2
Índice de refracción 1.401
Cantidad 500 mL
Número UN UN1125
Beilstein 605269
Sensibilidad Air Sensitive
Índice Merck 14,1543
Información de solubilidad Miscible with ethanol and water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 73.14
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Butylamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: n-Butylamine
RUO – Research Use Only
Título del producto
1-Butilamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >