Learn More
Thermo Scientific™ Cartridges for Multidrop™ Pico 1 & Pico 8 Digital Dispensers
Los cartuchos Dispensehead permiten la dispensación de uno a ocho líquidos por casete, desde 11 picolitros hasta 10 microlitros de moléculas pequeñas y biomoléculas en DMSO o solución acuosa
Marca: Thermo Scientific™ LTR0003
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Magnífica elección para dispensar volúmenes de picolitros a microlitros de uno a ocho tipos diferentes de líquidos en toda una placa o solo en una parte.
- Ahorro de costes mediante la miniaturización de ensayos
- Mejora de la eficacia y la integridad de las muestras
- Software potente, flexible y fácil de usar
Especificaciones
Cartucho dispensador digital | |
Cartuchos de 200 μl de 4 canales para Multidrop Pico 8 | |
De 11 pl a 20 μl (cartucho de 8 pocillos), de 1 nl a 200 μl (cartucho de 4 pocillos) | |
Dispensador digital Multidrop Pico 8 | |
Placa de 12, 24, 48, 96, 384, 1536 pocillos, altura de la placa: 6-47 mm | |
PicoIT 8 | |
8 x 10,5 x 2,5 cm | |
De 100 a 240 V, 50-60 Hz | |
50/60 Hz |
No esterilizable en autoclave | |
4 | |
Estudios sobre la combinación de fármacos, ensayos bioquímicos, ensayos basados en células, DMPK, detección secundaria, química sintética, desarrollo de ensayos, qPCR, realización de perfiles enzimáticos, terapias de anticuerpos, SAR y marcado | |
USB | |
≤ 8% | |
11 pl a 10 μl en segundos | |
0,45 | |
100/240 V |
Título del producto
Thermo Scientific™ Cartridges for Multidrop™ Pico 1 & Pico 8 Digital Dispensers > Cartucho de 200 μl de 4 canales Thermo Scientific para dispensador digital Multidrop™ Pico 8, dispensación desde 1 nl hasta 200 μl
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido