Learn More
Thermo Scientific™ Cartridges for Multidrop™ Pico 1 & Pico 8 Digital Dispensers
GREENER_CHOICE
Los cartuchos Dispensehead permiten la dispensación de uno a ocho líquidos por casete, desde 11 picolitros hasta 10 microlitros de moléculas pequeñas y biomoléculas en DMSO o solución acuosa
Marca:  Thermo Scientific™ LTR0002
1415.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17971961
  • 1655.00€ / paquete de 30
Fecha estimada de envío: 16-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Magnífica elección para dispensar volúmenes de picolitros a microlitros de uno a ocho tipos diferentes de líquidos en toda una placa o solo en una parte.
  • Ahorro de costes mediante la miniaturización de ensayos
  • Mejora de la eficacia y la integridad de las muestras
  • Software potente, flexible y fácil de usar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Cartucho dispensador digital
Cartuchos de 200 μl de 1 canal para Multidrop Pico 1
11 pl a 20 μl o 1 nl a 200 μl
Dispensador digital Multidrop Pico 1
Placa de 12, 24, 48, 96, 384, 1536 pocillos, altura de la placa: 6-47 mm
PicoIT 1
8,2 x 6,5 x 2,2 cm
De 100 a 240 V, 50-60 Hz
50/60Hz
No
1
Estudios sobre la combinación de fármacos, ensayos bioquímicos, ensayos basados en células, DMPK, detección secundaria, química sintética, desarrollo de ensayos, qPCR, realización de perfiles enzimáticos, terapias de anticuerpos, SAR y marcado
USB
≤ 8%
11 pl a 10 μl en segundos
0,225
100 - 240V
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific™ Cartridges for Multidrop™ Pico 1 & Pico 8 Digital Dispensers > Cartucho de 200 μl de 1 canales Thermo Scientific para dispensador digital Multidrop™ Pico 1, dispensación desde 1 nl hasta 200 μl