Learn More
Thermo Scientific™ Cartridges for Multidrop™ Pico 1 & Pico 8 Digital Dispensers
GREENER_CHOICE
Los cartuchos Dispensehead permiten la dispensación de uno a ocho líquidos por casete, desde 11 picolitros hasta 10 microlitros de moléculas pequeñas y biomoléculas en DMSO o solución acuosa
Marca:  Thermo Scientific™ LTR0004
1482.99 EUR hasta el 2025-03-30
Use el código promocional "24134" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17981961
  • 1735.00€ / paquete de 20
Fecha estimada de envío: 16-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Magnífica elección para dispensar volúmenes de picolitros a microlitros de uno a ocho tipos diferentes de líquidos en toda una placa o solo en una parte.
  • Ahorro de costes mediante la miniaturización de ensayos
  • Mejora de la eficacia y la integridad de las muestras
  • Software potente, flexible y fácil de usar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Cartucho dispensador digital
Cartuchos de 20 μl de 8 canales para Multidrop Pico 8
De 11 pl a 20 μl (cartucho de 8 pocillos), de 1 nl a 200 μl (cartucho de 4 pocillos)
Dispensador digital Multidrop Pico 8
Placa de 12, 24, 48, 96, 384, 1536 pocillos, altura de la placa: 6-47 mm
PicoIT 8
8 x 10,5 x 2,5 cm
De 100 a 240 V, 50-60 Hz
50/60 Hz
No esterilizable en autoclave
8
Estudios sobre la combinación de fármacos, ensayos bioquímicos, ensayos basados en células, DMPK, detección secundaria, química sintética, desarrollo de ensayos, qPCR, realización de perfiles enzimáticos, terapias de anticuerpos, SAR y marcado
USB
≤ 8%
11 pl a 10 μl en segundos
0,45
100/240 V
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific™ Cartridges for Multidrop™ Pico 1 & Pico 8 Digital Dispensers > Cartucho de 20 ul de 8 canales Thermo Scientific para dispensador digital Multidrop™ Pico 8, dispensación desde 11 pl hasta 20 μl