Learn More
1-Cloro-2-yodobenceno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11453797
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
25 g
11453797 25 g 25 g
11444180 10 g 10 g
11463797 100 g 100 g
3 options
Código de producto. 11453797
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A18255.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 615-41-8 | C6H4ClI | 238.45 g/mol
1-Chloro-2-iodobenzene is used as a precursor and involved in the preparation of 2,2'-dichloro-biphenyl. It is also used to prepare N,N-diaryl-o-phenylenediamines and 4(5)-(2-chlorophenyl)-1H-imidazole. It reacts with lanthanum metal in the presence of trimethylchlorosilane to prepare 1-chloro-2-trimethylsilylbenzene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-cloro-2-yodobenceno se utiliza como precursor y participa en la preparación de 2,2′-dicloro-bifenilo. También se utiliza para preparar N,N-diaril-o-fenilendiaminas y 4(5)-(2-clorofenil)-1H-imidazol. Reacciona con el metal de lantano en presencia de trimetilclorosilano para preparar 1-cloro-2-trimetilsililbenceno.
Solubilidad
Miscible con los disolventes orgánicos más comunes. Inmiscible con agua.
Notas
sensible a la luz. Incompatible con bases, agentes oxidantes fuertes y ácidos fuertes. Almacenar en lugar fresco. Mantenga el recipiente cerrado herméticamente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 615-41-8
Fórmula molecular C6H4ClI
Peso molecular (g/mol) 238.45
Número MDL MFCD00001033
Clave InChI MPEOPBCQHNWNFB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloroiodobenzene, o-chloroiodobenzene, o-iodochlorobenzene, 2-iodochlorobenzene, benzene, 1-chloro-2-iodo, 2-chlorophenyl iodide, 2-chloro-1-iodobenzene, 1-chloro-2-iodo-benzene, chlorjodbenzol, iodochlorobenzene
PubChem CID 11993
Nombre IUPAC 1-cloro-2-iodobenceno
SMILES ClC1=CC=CC=C1I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Chloro-2-iodobenzene
Punto de fusión 1°C
Densidad 1.954
Punto de ebullición 108°C to 110°C (15 mmHg)
Temperatura de inflamación 111°C (231°F)
Índice de refracción 1.6345
Cantidad 25 g
Beilstein 1905116
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Miscible with most common organic solvents. Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.46
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Chloro-2-iodobenzene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 1-Chloro-2-iodobenzene