Learn More
1-Cloro-2-yodoetano, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11302976
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
11302976 1 g 1 g
11312976 5 g 5 g
11322976 25 g 25 g
3 options
Código de producto. 11302976
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L10742.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 624-70-4 | C2H4ClI | 190.41 g/mol
1-Chloro-2-iodoethane is used as a mild electrophile for iodination of metallated species, as in the conversion of an ortho-lithiated benzyl ether to the corresponding ortho-iodide. It reacts with 5-hydroxy-[1,4]naphthoquinone, and obtain the 5-(2-chloro-ethoxy)-[1,4]naphthoquinone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-cloro-2-yodoetano se utiliza como un suave electrófilo para la yodación de especies metalladas, como en la conversión de un éter de bencilo orto-litiado al orto-yoduro correspondiente. Reacciona con la 5-hidroxi-[1,4]naftoquinona y obtiene la 5-(2-cloro-etoxi)-[1,4]naftoquinona.
Solubilidad
Soluble en disolventes inorgánicos. Insoluble en agua.
Notas
Incompatibles con agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 624-70-4
Fórmula molecular C2H4ClI
Peso molecular (g/mol) 190.41
Número MDL MFCD00041453
Clave InChI JTWWWQGSFTWWDL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,2-chloroiodoethane, 1-chloro-2-iodo-ethane, ethane, 1-chloro-2-iodo, 2-chloroethyl iodide, 2-iodoethyl chloride, 1-iodo-2-chloroethane, 2-chlor-1-jod-athan, 2-chloro-1-iodoethane, 2-chloro-1-iodo-ethane, acmc-1b3nb
PubChem CID 136438
Nombre IUPAC 1-cloro-2-yodoetano
SMILES ClCCI
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Chloro-2-iodoethane
Densidad 2.088
Punto de ebullición 61°C to 62°C (30 mmHg)
Temperatura de inflamación >100°C (212°F)
Índice de refracción 1.566
Cantidad 1 g
Beilstein 1730865
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Soluble inorganic solvents. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.41
Porcentaje de pureza 96%