Learn More
1-Cloro-2-metilpropano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11376826
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
Código de producto. 11376826
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L04181.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 513-36-0 | C4H9Cl | 92.566 g/mol
1-Chloro-2-methylpropane is used to prepare an organometllic compound, isobutyllithium by reacting with lithium using petroleum ether as a solvent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-cloro-2-metilpropano se utiliza para preparar un compuesto organometálico, isobutillitio, al reaccionar con litio utilizando éter de petróleo como disolvente.
Solubilidad
Miscible con agua, alcohol y éter dietílico.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 513-36-0
Fórmula molecular C4H9Cl
Peso molecular (g/mol) 92.566
Número MDL MFCD00000954
Clave InChI QTBFPMKWQKYFLR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 10554
Nombre IUPAC 1-cloro-2-metilpropano
SMILES CC(C)CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Chloro-2-methylpropane
Punto de fusión -131°C
Densidad 0.879
Punto de ebullición 68°C to 69°C
Temperatura de inflamación −7°C (19°F)
Olor Sweet
Índice de refracción 1.3975
Cantidad 50 g
Número UN UN1127
Beilstein 635650
Índice Merck 14,5138
Sinónimo isobutyl chloride, propane, 1-chloro-2-methyl, 1-chloro-2-methyl-propane, isobutylchlorid, iso-c4h9cl, sjphadikup@, acmc-1akdy, propane,1-chloro-2-methyl, ksc491k9j, 1-chloro-2-methylpropane
Información de solubilidad Miscible with water,alcohol and diethyl ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 92.57
Porcentaje de pureza 98%