Learn More
1-Cloro-3-fluoro-2-propanol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es un intermedio farmacéutico.
Notas
Almacenar en condiciones secas y frescas en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Es un intermedio farmacéutico.
Notas
Almacenar en condiciones secas y frescas en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1-Chloro-3-fluoro-2-propanol |
CAS | 453-11-2 |
Densidad | 1.3 |
Punto de ebullición | 153°C to 156°C |
Fórmula molecular | C3H6ClFO |
Índice de refracción | 1.428 |
Número MDL | MFCD00045284 |
Cantidad | 5 g |
Número UN | UN1992 |
Beilstein | 1732501 |