Learn More
1-Cloro-4-iodobenceno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10724861
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 637-87-6
Fórmula molecular C6H4ClI
Peso molecular (g/mol) 238.46
Número MDL MFCD00001053
Clave InChI GWQSENYKCGJTRI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chloroiodobenzene, p-chloroiodobenzene, 4-iodochlorobenzene, p-iodochlorobenzene, benzene, 1-chloro-4-iodo, 1-chloro-4-iodo-benzene, p-chlorjodbenzol, 4-chloro iodobenzene, 4-chloro-iodobenzene, 4-iodo-chlorobenzene
PubChem CID 12510
Nombre IUPAC 1-cloro-4-iodobenceno
SMILES C1=CC(=CC=C1Cl)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Chloro-4-iodobenzene
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 52°C to 55°C
Color Blanco a beige
Punto de ebullición 226°C to 227°C
Temperatura de inflamación 108°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal ClC6H4I
Cantidad 25 g
Beilstein 05, 221
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.46
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino o cristales
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Chloro-4-iodobenzene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.