Learn More
1-Clorobutano, 99,8 %, para HPLC, Thermo Scientific Chemicals
119.60€ - 213.06€
CAS | 109-69-3 |
---|---|
Fórmula molecular | C4H9Cl |
Peso molecular (g/mol) | 92.57 |
Número MDL | MFCD00001009 |
Clave InChI | VFWCMGCRMGJXDK-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | butyl chloride, n-butyl chloride, butane, 1-chloro, chlorure de butyle, nbc wormer, n-propylcarbinyl chloride, sure shot, butane, chloro, chlorobutane, n-chlorobutane |
PubChem CID | 8005 |
Nombre IUPAC | 1-clorobutano |
SMILES | CCCCCl |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10644945
|
Thermo Scientific Acros
425880010 |
1 L | Frasco de vidrio |
119.60€
1 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10234684
|
Thermo Scientific Acros
425880025 |
2.5 L | Frasco de vidrio |
213.06€
2.50 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Para HPLCIdentificadores de productos químicos
109-69-3 | |
92.57 | |
VFWCMGCRMGJXDK-UHFFFAOYSA-N | |
8005 | |
CCCCCl |
C4H9Cl | |
MFCD00001009 | |
butyl chloride, n-butyl chloride, butane, 1-chloro, chlorure de butyle, nbc wormer, n-propylcarbinyl chloride, sure shot, butane, chloro, chlorobutane, n-chlorobutane | |
1-clorobutano |
Especificaciones
1-Chlorobutane | |
0.0003 meq/g max. | |
1 cm cell vs HPLC grade water, 0.05 max. at 240nm, 0.01 max. at 250nm, 0.005 max. at 260nm, 0.005 max. at 270nm, 1 cm cell vs HPLC grade water at 0nm | |
100.0 | |
Incolora | |
77.0°C to 78.0°C | |
99.7% min. (GC) | |
CH3(CH2)3Cl | |
MFCD00001009 | |
2ppm max. | |
0.88 | |
Solubility in water: 0.5g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol and ether | |
CCCCCl | |
92.57 | |
0.45 mPa.s (20°C) | |
99.8% | |
Líquido |
For HPLC | |
109-69-3 | |
99.75 | |
-123.0°C | |
0.8800g/mL | |
−12°C | |
C4H9Cl | |
1.4014 to 1.4034 | |
1127 | |
15, 1561 | |
butyl chloride, n-butyl chloride, butane, 1-chloro, chlorure de butyle, nbc wormer, n-propylcarbinyl chloride, sure shot, butane, chloro, chlorobutane, n-chlorobutane | |
VFWCMGCRMGJXDK-UHFFFAOYSA-N | |
1-clorobutano | |
8005 | |
92.57 | |
HPLC |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Líquido y vapores muy inflamables.
Puede ser mortal si se ingiere y entra en las vías respiratorias.
Nocivo para la vida acuática con efectos de larga duración.
Declaración de GHS P
Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición.
- No fumar.
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo):Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas.
Aclarar la piel con agua o ducharse.
EN CASO DE INGESTIÓN:Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA o a un médico
Palabra de aviso de GHS:Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 203-696-6
- 1-Chlorobutane
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- Toxicidad por aspiración Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P331-NO provocar el vómito.
- P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
RUO – Research Use Only