Learn More
1-Clorobutano, > 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2500 mL
Descripción
1-Chlorobutane is used as intermediates and solvents. It is used for HPLC, spectrophotometry and environmental testing. It is used as an alkylating reagent in organic and organometallic compound synthesis. It is also employed as an anthelmintic in veterinary medicine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-clorobutano se utiliza como producto intermedio y disolvente. También se emplea en las técnicas de HPLC y espectrofotometría y en pruebas medioambientales. Además, se utiliza como reactivo alquilante en la síntesis de compuestos orgánicos y organometálicos, y como antihelmíntico en medicina veterinaria.
Solubilidad
Miscible con alcohol y éter. No miscible con agua.
Notas
Incompatibles con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
El 1-clorobutano se utiliza como producto intermedio y disolvente. También se emplea en las técnicas de HPLC y espectrofotometría y en pruebas medioambientales. Además, se utiliza como reactivo alquilante en la síntesis de compuestos orgánicos y organometálicos, y como antihelmíntico en medicina veterinaria.
Solubilidad
Miscible con alcohol y éter. No miscible con agua.
Notas
Incompatibles con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1-Chlorobutane |
Punto de fusión | -123°C |
Densidad | 0.886 |
Punto de ebullición | 77°C to 78°C |
Temperatura de inflamación | −12°C (10°F) |
Intervalo de porcentaje de ensayo | >99% |
Olor | Pungent |
Índice de refracción | 1.4024 |
Cantidad | 2500 mL |
Número UN | UN1127 |