Learn More
1-Chlorobutane CHROMASOLV™, for HPLC, ≥99.8%, Honeywell Riedel-de Haën™
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2 L
2.5 L
Descripción
- Para HPLC y síntesis orgánica
- Disolventes multiusos de alta pureza
- Alta uniformidad entre lotes
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1-Chlorobutane |
Nombre de nota | for HPLC |
Punto de fusión | -123°C |
Densidad | 0.886g/mL at 25°C (lit.) |
Punto de ebullición | 77°C to 78°C |
Fórmula lineal | CH3(CH2)3Cl |
Índice de refracción | n20/D 1.402 |
Cantidad | 2 L |
Beilstein | 1730909 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 92.57g/mol |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS02_Extremely_Flammable.png)
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS08_Dangerous_Health_Hazard.png)
Nombre del producto
- 1-Chlorobutane
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad por aspiración Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.