Learn More
1-Chlorobutane, ReagentPlus™, 99%, Honeywell™
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Glass Bottle
Descripción
- ≥95 % para el uso general en laboratorio.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1-Chlorobutane |
Punto de fusión | -123°C |
Color | Incolora |
Densidad | 0.886g/mL at 25°C |
Punto de ebullición | 78.8°C |
Límite de explosión | 0.101 |
Temperatura de inflamación | −12°C (10.4°F) |
Punto de ignición | 860°F |
Envase | Frasco de vidrio |
Fórmula lineal | CH3(CH2)3Cl |