missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-(Clorometil)naftaleno, 94 %, Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. p-7027547
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
250 g
500 g
Código de producto. Cantidad unitSize
11454250 100 g 100 g
11405827 250 g 250 g
11464250 500 g 500 g
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11454250

Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B24385.22

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.

Aplicaciones
El 1-(clorometil)naftaleno es un material clave para la síntesis de pigmento colorante y como agente abrillantador fluorescente. Se emplea en resinas sintéticas y medicina. La desaromatización nucleofílica catalizada por paladio de los derivados del clorometil naftaleno produce carbociclos orto- o para-sustituidos con una producción entre satisfactoria y excelente.

Solubilidad
Insoluble en agua.

Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Incompatible con agentes y bases oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 86-52-2
Fórmula molecular C11H9Cl
Peso molecular (g/mol) 176.643
Número MDL MFCD00004042
Clave InChI XMWGTKZEDLCVIG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-chloromethyl naphthalene, naphthalene, 1-chloromethyl, 1-naphthylmethyl chloride, 1-menaphthyl chloride, 1-chlormethyl naftalen, chloromethyl naphthalene, 1-chloro methylnaphthalene, alpha-naphthylmethyl chloride
PubChem CID 6845
Nombre IUPAC 1-(clorometil)naftaleno
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2CCl

Especificaciones

Nombre del producto químico o material 1-(Chloromethyl)naphthalene
Punto de fusión 31°C to 33°C
Punto de ebullición 291°C to 292°C
Temperatura de inflamación 132°C (270°F)
Olor Pungent
Cantidad 100 g
Número UN UN3261
Beilstein 636885
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.65
Porcentaje de pureza 94%

RUO – Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.