Learn More
1-Cloroftalazina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11446260
1-Cloroftalazina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11446260
10 g
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Código de producto. 11446260
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H27143.09
Solicitar formato a granel o personalizado
1-Chlorophthalazine, is used as a pharmaceutical intermediate and are used as medical isotopes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 1-cloroftalazina se utiliza como intermedio farmacéutico y como isótopos médicos.
Solubilidad
Insoluble en agua. Soluble en diclorometano, etanol y metanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejados los agentes oxidantes fuertes. Sensible al agua, al calor y a la humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5784-45-2
Fórmula molecular C8H5ClN2
Peso molecular (g/mol) 164.592
Número MDL MFCD00024141
Clave InChI UCOVESIAFFGEOR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phthalazine, 1-chloro, 1-chloro-phthalazine, chlorophthalazine, ccris 7361, 1-chloro-2,3-benzodiazine, 1chlorophthalazine, 1-chlorophthalazin, acmc-20a2sh, 1-chloro phthalazine, 1-chlorophthalazine 1g
PubChem CID 160793
Nombre IUPAC 1-cloroftalazina
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=NN=C2Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Chlorophthalazine
Punto de fusión 109°C to 112°C
Cantidad 10 g
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water. Soluble in dichloromethane,ethanol and methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.59
Porcentaje de pureza 97%
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote10240542 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha20/02/2024 Catalog NumberH27143.09,H27143.03
Número de lote10223516 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog NumberH27143.09,H27143.03
Número de loteF21X025 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog NumberH27143.09,H27143.03
Número de lote10159233 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog NumberH27143.09,H27143.03
Número de lote10164459 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog NumberH27143.09,H27143.03
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Chlorophthalazine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 1-Chlorophthalazine
RUO – Research Use Only
Título del producto
1-Cloroftalazina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >