Learn More
1-Ciclohexil-2-pirrolidinona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Cyclohexyl-2-pyrrolidinone |
| Punto de fusión | 12°C to 15°C |
| Densidad | 1.007 |
| Punto de ebullición | 290°C to 292°C |
| Temperatura de inflamación | 140°C (284°F) |
| Índice de refracción | 1.499 |
| Cantidad | 250 g |
| Número UN | UN2810 |
| Beilstein | 121832 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 167.25 |
| Mostrar más |