Learn More
1-Ciclopentil-2,2-dimetil-1-propanol, 98 %, Thermo Scientific™ Código de producto.: 11489826
1-Ciclopentil-2,2-dimetil-1-propanol, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11489826
1 g
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Código de producto. 11489826
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B20316.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 337966-85-5
Fórmula molecular C10H20O
Peso molecular (g/mol) 156.269
Número MDL MFCD00060800
Clave InChI BCTWRMZVIPKMLP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-cyclopentyl-2,2-dimethyl-1-propanol, tert-butyl cyclopentyl carbinol, acmc-20ajkz
PubChem CID 545293
Nombre IUPAC 1-Ciclopentil-2,2-dimetilpropan-1-ol
SMILES CC(C)(C)C(C1CCCC1)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Cyclopentyl-2,2-dimethyl-1-propanol
Punto de fusión 48°C to 50°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.27
Porcentaje de pureza 98%
Título del producto
1-Ciclopentil-2,2-dimetil-1-propanol, 98 %, Thermo Scientific™ >