Learn More
1-Deazaadenosine, Tocris Bioscience™
Código de producto. 30001640
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Adenosine deaminase inhibitor
Inhibitor of adenosine deaminase (Ki = 0.66 μM). Demonstrates antitumor activity in a range of leukemia cell lines.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Deazaadenosine
CAS 14432-09-8
Fórmula molecular C11H14N4O4
Cantidad 10 mg
Sinónimo 1-deazaadenosine, 1-deaza-adenosine, 1da, 1add, 2r,3r,4s,5r-2-7-aminoimidazo 4,5-b pyridin-3-yl-5-hydroxymethyl oxolane-3,4-diol, 1-deaza-a, d03plv, adenosine-n,1,3-15n3, 3-, a-d-ribofuranosyl-3h-imidazo 4,5-b pyridin-7-amine
Clave InChI NVUDDRWKCUAERS-PNHWDRBUSA-N
SMILES C1=CN=C2C(=C1N)N=CN2C3C(C(C(O3)CO)O)O
Nombre IUPAC (2R,3R,4S,5R)-2-(7-aminoimidazo[4,5-b]pyridin-3-yl)-5-(hydroxymethyl)oxolane-3,4-diol
Peso molecular (g/mol) 266.257
PubChem CID 159738
Formula Weight (peso de la fórmula) 266.25
Porcentaje de pureza >98%