Learn More
1-Decanol, >98 %, Thermo Scientific Chemicals
28.10€ - 78.90€
CAS 112-30-1
Fórmula molecular C10H22O
Peso molecular (g/mol) 158.285
Número MDL MFCD00004747
Clave InChI MWKFXSUHUHTGQN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-decanol, decyl alcohol, decanol, n-decyl alcohol, n-decanol, capric alcohol, nonylcarbinol, antak, caprinic alcohol, royaltac
PubChem CID 8174
ChEBI CHEBI:28903
Nombre IUPAC Decan-1-ol
SMILES CCCCCCCCCCO
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11443517
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17288.AP
500 mL
28.10€
500 ml
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11453517
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17288.0F
2500 mL
78.90€
2500 ml
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
1-Decanol is used in the production of plasticizers, lubricants, surfactants and solvents. It is also used to study the thermal properties of polymer-monolithic stationary phases. Further, it is used to enhance homomeric glycine receptor function. In addition to this, it is used in daily flavor, food flavor and cosmetics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-decanol se utiliza en la producción de plastificadores, lubricantes, surfactantes y disolventes. También se utiliza para estudiar las propiedades térmicas de las fases estacionarias poliméricas-monolíticas. Además, se utiliza para mejorar la función de los receptores homoméricos de glicina. Además de esto, se utiliza como saborizante cotidiano, aromatizante de alimentos y cosméticos.
Solubilidad
Soluble en alcohol, éter. No soluble en agua. Miscible con tetracloruro de carbono, etanol, éter, acetona, benceno, cloroformo y ácido acético glacial. No miscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, cloruros ácidos y anhídridos ácidos.
Especificaciones
112-30-1
158.285
MWKFXSUHUHTGQN-UHFFFAOYSA-N
8174
Decan-1-ol
C10H22O
MFCD00004747
1-decanol, decyl alcohol, decanol, n-decyl alcohol, n-decanol, capric alcohol, nonylcarbinol, antak, caprinic alcohol, royaltac
CHEBI:28903
CCCCCCCCCCO
Especificaciones
1-Decanol
6°C
230°C to 232°C
>98%
CH3(CH2)8CH2OH
MFCD00004747
1735221
1-decanol, decyl alcohol, decanol, n-decyl alcohol, n-decanol, capric alcohol, nonylcarbinol, antak, caprinic alcohol, royaltac
MWKFXSUHUHTGQN-UHFFFAOYSA-N
Decan-1-ol
8174
158.29
112-30-1
0.828 g/mL
82°C (179°F)
C10H22O
1.437
UN3082
14,2855
Soluble in alcohol,ether; Insoluble in water;Miscible with carbon tetrachloride,ethanol,ether,acetone,benzene,chloroform and glacial acetic acid; Immiscible with water.
CCCCCCCCCCO
158.285
CHEBI:28903
≥98%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H332-H315-H319-H227
P210-P264b-P280-P305+P351+P338-P370+P378q-P501c
H227-H319.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:9; grupo de embalaje:III; Nombre del producto expedido:SUSTANCIA PELIGROSA PARA EL MEDIOAMBIENTE, LÍQUIDO, SIN ESPECIFICAR
missing translation for 'einecsNumber' : 203-956-9
missing translation for 'rtecsNumber' : HE4375000.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
Nombre del producto
  • 1-Decanol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 1-Decanol