Learn More
1-Deceno, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11346996
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ml
Código de producto. 11346996
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L06800.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 872-05-9 | C10H20 | 140.27 g/mol
1-Decene exists as an alpha olefin, it is used as a monomer in copolymers. It is used as an intermediate in the production of epoxides, amines, oxo alcohols, synthetic lubricants, synthetic fatty acids, and alkylated aromatics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-deceno existe como una alfa olefina y se utiliza como monómero en copolímeros. Se utiliza como intermedio en la producción de epoxidas, aminas, oxo alcoholes, lubricantes sintéticos, ácidos grasos sintéticos y aromáticos alquilados.
Solubilidad
Miscible en éter y etanol. Insoluble en agua.
Notas
Los materiales incompatibles son los agentes oxidantes fuertes. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 872-05-9
Fórmula molecular C10H20
Peso molecular (g/mol) 140.27
Número MDL MFCD00009577
Clave InChI AFFLGGQVNFXPEV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-decene, decylene, decene, n-1-decene, 1-n-decene, alpha-decene, n-decylene, gulftene 10, dialene 10, decene-1
PubChem CID 13381
ChEBI CHEBI:87315
Nombre IUPAC dec-1-eno
SMILES CCCCCCCCC=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Decene
Punto de fusión -66°C
Punto de ebullición 170°C to 171°C
Temperatura de inflamación 49°C (120°F)
Fórmula lineal CH3(CH2)7CH=CH2
Cantidad 100 mL
Número UN UN3295
Beilstein 1737236
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.27
Porcentaje de pureza 94%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Decene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P331-NO provocar el vómito.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 1-Decene