Learn More
Hemihidrato de 1-deoxi-1-nitro-D-iditol, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11464757
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
Código de producto. 11464757
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B21239.ME
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 96613-89-7
Fórmula molecular C12H28N2O15
Peso molecular (g/mol) 440.36
Número MDL MFCD00191971
Clave InChI HQAUHMYCAWVBKQ-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 1-deoxy-1-nitro-d-iditol hemihydrate, 2r,3s,4s,5r-6-nitrohexane-1,2,3,4,5-pentol hydrate
PubChem CID 73995059
Nombre IUPAC (2R,3S,4S,5R)-6-nitrhexano-1,2,3,4,5-pentol; hidrato
SMILES O.OCC(O)C(O)C(O)C(O)C[N+]([O-])=O.OCC(O)C(O)C(O)C(O)C[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Deoxy-1-nitro-D-iditol hemihydrate
Punto de fusión 87°C to 89°C
Cantidad 500 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.19 (211.18 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99%