Learn More
(+)-1-Desoxinojirimicina, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15444939
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
(+)-1-desoxinojirimicina
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Solubilidad
Soluble en agua, dimetilsulfóxido y metanol.
Notas
Incompatible con ácidos fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+)-1-Deoxynojirimycin
Tipo (+)-1-Deoxynojirimycin
Forma física Polvo
CAS 19130-96-2
Punto de fusión 195°C to 196°C
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Fórmula molecular C6H13NO4
Número MDL MFCD00063474
Índice Merck 142905
Sinónimo 1,5-Dideoxy-1,5-imino-D-glucitol; (2R,3R,4R,5S)-2-(Hydroxymethyl)-3,4,5-piperidinetriol
Información de solubilidad Soluble in water,dimethyl sulfoxide and methanol.
Clave InChI LXBIFEVIBLOUGU-JGWLITMVSA-N
SMILES OC[C@H]1NC[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Nombre IUPAC (2R,3R,4R,5S)-2-(Hidroximetil)piperidina-3,4,5-triol
Peso molecular (g/mol) 163.17
PubChem CID 29435
ChEBI CHEBI:44369
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.17