Learn More
1-Dodecanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11434913
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
5000 g
Código de producto. 11434913
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A12228.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 112-53-8 | C12H26O | 186.34 g/mol
1-Dodecanol is used as a cosmetic, textile auxiliaries, synthetic oil, emulsifiers and flotation agent of raw materials, a detergent raw material, a foaming agent of the toothpaste.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-dodecanol se utiliza como un cosmético, auxiliar textil, aceite sintético, emulsionante y agente de flotación de materias primas, materia prima detergente y agente espumante de la pasta de dientes.
Solubilidad
Soluble en agua (0,004 g/l).
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente herméticamente sellado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112-53-8
Fórmula molecular C12H26O
Peso molecular (g/mol) 186.34
Número MDL MFCD00004753
Clave InChI LQZZUXJYWNFBMV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-dodecanol, dodecyl alcohol, lauryl alcohol, dodecanol, n-dodecyl alcohol, lauric alcohol, laurinic alcohol, undecyl carbinol, dodecylalcohol, 1-dodecyl alcohol
PubChem CID 8193
ChEBI CHEBI:28878
Nombre IUPAC dodecano-1-ol
SMILES CCCCCCCCCCCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Dodecanol
Punto de fusión 24°C to 27°C
Densidad 0.830
Punto de ebullición 258°C to 260°C
Temperatura de inflamación 127°C (260°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Fórmula lineal CH3(CH2)11OH
Índice de refracción 1.443
Cantidad 250 g
Número UN UN3077
Beilstein 1738860
Índice Merck 14,3405
Información de solubilidad Soluble in water (0.004g/L).
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.34
Porcentaje de pureza 98%
Forma física cristalino/a/s
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Dodecanol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 1-Dodecanol