Learn More
1-Dodecilimidazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10066952 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10066952 1 g Frasco de vidrio 1 g
1 options
Código de producto. 10066952
Marca: Thermo Scientific Acros 381700010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Dodecylimidazole
CAS 4303-67-7
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo
Punto de ebullición 146.0°C (0.5 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C15H28N2
Índice de refracción 1.4730 to 1.4750 (20°C, 589nm)
Número MDL MFCD00278859
Cantidad 1 g
Sinónimo 1-dodecyl-1h-imidazole, n-dodecylimidazole, 1h-imidazole, 1-dodecyl, n-laurylimidazole, imidazole, 1-dodecyl, 1-laurylimidazole, unii-q11nxv80s7, 1-dodecyl-1h-imidazol, n-dodecyl imidazole, pubchem20091
Clave InChI JMTFLSQHQSFNTE-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCCCCCCCCCN1C=CN=C1
Nombre IUPAC 1-dodecyl-1H-imidazole
Peso molecular (g/mol) 236.40
PubChem CID 78002
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.4
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Dodecylimidazole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.