Learn More
1-Eicosanol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11322726
1-Eicosanol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11322726
25 g
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Código de producto. 11322726
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L08807.14
Solicitar formato a granel o personalizado
1-Eicosanol has been used in gradient HPLC-charged aerosol detection method for the detection of different lipids, as internal standard during determination of policosanol?s high molecular weight alcohols (policosanol?s fatty alcohols) in fish oil by GC. Also used as a non-ionic surfactant in cosmetics, used in lubricants, rubber, plastics, textiles and as an emulsion stabilizer and viscosity increasing agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-eicosanol se ha utilizado en el método de detección de aerosoles cargados por HPLC en gradiente para la detección de diferentes lípidos, como estándar durante la determinación de policosanoles, alcoholes de alto peso molecular (policosanoles, alcoholes grasos) en aceite de pescado por GC.′′ También se utiliza como tensioactivo no iónico en cosméticos, en lubricantes, caucho, plásticos, textiles y como un estabilizador de emulsión y agente para aumnetar la viscosidad.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 629-96-9
Fórmula molecular C20H42O
Peso molecular (g/mol) 298.56
Número MDL MFCD00002938
Clave InChI BTFJIXJJCSYFAL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-eicosanol, arachidyl alcohol, n-eicosanol, arachidic alcohol, arachic alcohol, eicosyl alcohol, eicosan-1-ol, eicosanol, 1-icosanol, n-1-eicosanol
PubChem CID 12404
ChEBI CHEBI:75627
Nombre IUPAC icosan-1-ol
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Eicosanol
Punto de fusión 62°C to 66°C
Densidad 0.841
Punto de ebullición 220°C to 225°C (3 mmHg)
Temperatura de inflamación 195°C (383°F)
Cantidad 25 g
Beilstein 1705104
Información de solubilidad Insoluble in water.
Porcentaje de pureza 96%
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote10242228 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha03/08/2022 Catalog NumberL08807.22,L08807.14
Número de lote10237642 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/04/2022 Catalog NumberL08807.22,L08807.14
Número de lote10228589 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/12/2021 Catalog NumberL08807.22,L08807.14
Número de lote10232571 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/12/2021 Catalog NumberL08807.22,L08807.14
Número de lote10115621 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/12/2021 Catalog NumberL08807.22,L08807.14
RUO – Research Use Only
Título del producto
1-Eicosanol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals >